Ethyl-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR9263-1GEA
6220
CZK
APOSOR9263-1G
Ethyl-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
81438-51-9 |