2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR927720-25GEA
10020
CZK
APOSOR927720-25G
APOSOR927720-5G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016646 CAS číslo: 4101-30-8 |