Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR928006-25GEA
8300
CZK
APOSOR928006-25G
APOSOR928006-100G
APOSOR928006-10G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O MW: 184,20 g/mol Bod tání: 52…55 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006288 CAS číslo: 19437-26-4 |