Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR931176-1KGEA
3540
CZK
APOSOR931176-1KG
APOSOR931176-500G
APOSOR931176-100G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020167 CAS číslo: 4247-02-3 |