4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR932723-500GEA
8300
CZK
APOSOR932723-500G
APOSOR932723-25G
APOSOR932723-100G
4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017537 CAS číslo: 56718-71-9 |