Tisk…
4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9367-1GEA 1580 CZK
APOSOR9367-1G APOSOR9367-5G
4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
4-Carbamoyltetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235066
CAS číslo: 344329-76-6