2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR936792-5GEA
8300
CZK
APOSOR936792-5G
APOSOR936792-1G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Vzorec:
C₁₀H₉NS MW: 175,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00489998 CAS číslo: 1826-16-0 |