Tisk…
3-Methylhippuric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR936872-25GEA 9530 CZK
APOSOR936872-25G APOSOR936872-5G
3-Methylhippuric acid 95%
3-Methylhippuric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044399
CAS číslo: 27115-49-7