Tisk…
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR937301-1GEA 3740 CZK
APOSOR937301-1G APOSOR937301-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001782
CAS číslo: 6575-09-3