Tisk…
2-Cyclopentylethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR938017-5GEA 1910 CZK
APOSOR938017-5G
2-Cyclopentylethanol 95%
2-Cyclopentylethanol
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019301
CAS číslo: 766-00-7