Tisk…
N,N-Dimethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9395-1GEA 10290 CZK
APOSOR9395-1G
N,N-Dimethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₄BNO₄S
MW: 243,0900 g/mol
Bod tání: 86…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056363
CAS číslo: 871332-99-9