Tisk…
2-Ethylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR939688-1GEA 3740 CZK
APOSOR939688-1G APOSOR939688-5G APOSOR939688-10G
2-Ethylbenzonitrile 95%
2-Ethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 94…95 °C/12mmHg
Bod tání: 51,75 °C
Hustota: 0,974 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045597
CAS číslo: 34136-59-9