Tisk…
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9436-25GEA 1700 CZK
APOSOR9436-25G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,1600 g/mol
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216614
CAS číslo: 75885-58-4