4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR9462-250MGEA
10580
CZK
APOSOR9462-250MG
APOSOR9462-25MG
APOSOR9462-1G
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₁BN₂O₂ MW: 165,99 g/mol Bod tání: 104…109 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08235084 CAS číslo: 913835-27-5 |