Tisk…
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR9541-5GEA 14520 CZK
APOSOR9541-5G APOSOR9541-1G
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₃
Bod tání: 198…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436069
CAS číslo: 17054-27-2