Tisk…
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR957133-1GEA 1830 CZK
APOSOR957133-1G
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01214035
CAS číslo: 24167-52-0