Tisk…
tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9573-5GEA 3450 CZK
APOSOR9573-5G APOSOR9573-1G APOSOR9573-25G
tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Vzorec: C₆H₁₀Cl₃NO
MW: 218,502 g/mol
Bod varu: 64…66 °C/15mmHg
Bod tání: 20…22 °C
Hustota: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00077410
CAS číslo: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III