4-Acetoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR962477-25GEA
9760
CZK
APOSOR962477-25G
APOSOR962477-5G
4-Acetoxybenzonitrile 98%
4-Acetoxybenzonitrile
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129158 CAS číslo: 13031-41-9 |