Tisk…
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR964788-100MGEA 4570 CZK
APOSOR964788-100MG APOSOR964788-250MG APOSOR964788-1G
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 56489-05-5