Tisk…
2-Methoxythioanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9712-25GEA 2370 CZK
APOSOR9712-25G APOSOR9712-100G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisole 98%
2-Methoxythioanisole
Vzorec: C₈H₁₀OS
Bod varu: 246 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792424
CAS číslo: 2388-73-0
UN: 3334
ADR: 9,III