Tisk…
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR9845-25GEA 787 CZK
APOSOR9845 APOSOR9845-25G APOSOR9845-100G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod varu: 80 °C/0,037mmHg
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076201
CAS číslo: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8,III