Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9850-100GEA 6720 CZK
APOSOR9850-100G APOSOR9850-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Bod varu: 104…106 °C/15mmHg
Bod tání: 52…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010092
CAS číslo: 29668-44-8