Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9880-100MGEA 417 CZK
APOSOR9880-100MG APOSOR9880-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419462
CAS číslo: 64951-08-2