Tisk…
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR9899-25GEA 1170 CZK
APOSOR9899-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22 g/mol
Bod tání: 172…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00123414
CAS číslo: 7210-76-6