5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR9929-250MGEA
417
CZK
APOSOR9929-250MG
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C8H9NO3 MW: 167,16 g/mol Bod tání: 283 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06202342 CAS číslo: 253870-02-9 |