6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC0094-5GEA
2030
CZK
APOSPC0094-5G
APOSPC0094-25G
APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol Bod varu: 249 °C Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631370 CAS číslo: 286474-59-7 |