Tisk…
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC0241-1GEA 787 CZK
APOSPC0241-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631633
CAS číslo: 261763-35-3