5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC0359-25GEA
10620
CZK
APOSPC0359-25G
APOSPC0359-1G
APOSPC0359-5G
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631526 CAS číslo: 261951-69-3 UN: 2735 ADR: 8,III |