2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC0431-1GEA
5000
CZK
APOSPC0431-1G
APOSPC0431-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₈BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631547 CAS číslo: 261951-95-5 UN: 1760 ADR: 8,III |