2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSPC0480-10GEA
6320
CZK
APOSPC0480-10G
APOSPC0480-5G
APOSPC0480-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₈BrF₃ MW: 253,06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631609 CAS číslo: 261952-17-4 UN: 3265 ADR: 8,III |