Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC1011-50GEA
26520
CZK
APOSPC1011-50G
APOSPC1011-5G
APOSPC1011-25G
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Vzorec:
C₁₂H₁₀F₆O₂ MW: 300,20 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689894 CAS číslo: 144632-97-3 |