2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC10116-25GEA
3840
CZK
APOSPC10116-25G
APOSPC10116-1G
APOSPC10116-5G
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃F₂NO₄ MW: 203,10 g/mol Bod tání: 145…147 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425705 CAS číslo: 116465-48-6 |