Tisk…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC10333-25GEA 0 CZK
APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-1G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Bod tání: 362…366 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411549
CAS číslo: 843663-18-3