Tisk…
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC1116-250MGEA 4570 CZK
APOSPC1116-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂NO
MW: 155,10 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275287
CAS číslo: 186590-36-3