Tisk…
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(3-(methylthio)phenyl)borate
APOSPC11236-100GEA 22390 CZK
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KS
MW: 230,1 g/mol
Bod tání: 70…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115747
CAS číslo: 850623-48-2