Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC11245-25GEA
11210
CZK
APOSPC11245-25G
APOSPC11245-100G
APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₇H₅BF₃KO₂ MW: 228,02 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115737 CAS číslo: 850623-38-0 |