Tisk…
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC11274-5GEA 21630 CZK
APOSPC11274-5G APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00404028
CAS číslo: 848649-38-7