Tisk…
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSPC1236-1GEA 417 CZK
APOSPC1236-1G
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Bod varu: 128…130 °C/23mmHg
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840524
CAS číslo: 61150-57-0
UN: 3261
ADR: 8,III