2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC1505-10GEA
7380
CZK
APOSPC1505-10G
APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190,0000 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658268 CAS číslo: 161612-68-6 |