Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC1523-25GEA 1660 CZK
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Bod varu: 99 °C/30mmHg
Hustota: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261763
CAS číslo: 22062-53-9