Tisk…
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC1676-1GEA 7050 CZK
APOSPC1676-1G
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Bod tání: 32…34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659913
CAS číslo: 673456-16-1