Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium (4-butoxyphenyl)trifluoroborate
APOSPC1707-1GEA
3580
CZK
APOSPC1707-1G
APOSPC1707-5G
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₁₀H₁₃BF₃KO MW: 256,12 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115755 CAS číslo: 850623-61-9 |