Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC1769-25GEA
18290
CZK
APOSPC1769-25G
APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₈H₃BF₉K MW: 320,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701625 CAS číslo: 166328-09-2 |