Tisk…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC1809-5GEA 417 CZK
APOSPC1809-5G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid 97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Bod tání: 183…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407959
CAS číslo: 393-06-6