3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC1884S-1GEA
417
CZK
APOSPC1884S-1G
APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇Cl₂FN₂ MW: 197,04 g/mol Bod tání: 211…212 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052267 CAS číslo: 175135-74-7 |