Tisk…
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC200038-1GEA 1790 CZK
APOSPC200038-1G
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08688582
CAS číslo: 886732-29-2