3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC200069-5GEA
4100
CZK
APOSPC200069-5G
APOSPC200069-1G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₆FN₃ MW: 151,14 g/mol Bod tání: 172…174 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00119934 CAS číslo: 404827-78-7 |