Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC200259-10GEA 8930 CZK
APOSPC200259-10G APOSPC200259-5G APOSPC200259-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09754046
CAS číslo: 799557-86-1