4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSPC200402-5GEA
9960
CZK
APOSPC200402-5G
APOSPC200402-10G
APOSPC200402-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec:
C₅HCl₂F₃N₂ MW: 216,98 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08436597 CAS číslo: 705-24-8 |