Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC2033-1GEA 417 CZK
APOSPC2033-1G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,14 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00176651
CAS číslo: 83265-56-9